Learn More
Ansell™ Alphatec™ Neopren-Immersionshandschuhe der Serie 55-305
Click to view available options
Größe:
9
10
Beschreibung
- Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
- Starker physischer Schutz vor Abrieb und guter Schutz vor Schnittverletzungen
- Die mittlere Dicke erhöht die Fingerfertigkeit für eine bessere Handhabung von Objekten
- Gegen Typ-I-Allergien
- Ungefüttert, für eine effektive Reinigung
Anwendungen:
- Biotechnologie
- Mischung von Flüssigkeiten
- Chemische und medizinische Forschung
- Handhabung von Chemikalien
- Chemische Industrie
- Mischung/Handhabung/Übertragung/Gießen/Vermengung von Chemikalien
- Pharmazeutika
- Produkthandhabung - chemisch/biologisch
- Produktschutzanwendungen
Specifications
Specifications
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003, A1:2009 und EN 388:2003, EN 374:2004 |
Farbe | Schwarz |
Oberflächenbehandlung außen | Glatte Oberfläche |
Material | Neopren |
Produkttyp | Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten |
Größe | 10 |
Dicke (metrisch) | 0.51 mm |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Verpackungsart | 10 Paar in schwarzen, versiegelten Beuteln pro Versandkarton |
Anschlussgröße (metrisch) | 250 mm |
Show More |