Learn More
Ansell AlphaTec™ 5000 APOLLO
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
3XL
Beschreibung
- Hervorragende Permeationsleistung für zahlreiche organische und anorganische Chemikalien, Biogefährdung und chemische Kampfstoffe
- Ausgezeichneter Barriereschutz, der >480 Minuten Durchbruchzeit gegen 14 von 15 Chemikalien bietet, die in der EN ISO 6529 gelistet sind
- An der Rückseite angesetzter Beutel für Atemschutzgeräte (BA) - universell passend für die meisten BAs
- Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
- Antistatisch
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Orange |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontaminierte Umgebungen, Handhabung von Chemikalien, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoff-Probennahme, Mischen und Palettieren von Konzentraten, Gefahrenabwehr, Montage und Demontage großer Rohre, Unerwartete Leckagen oder andere Freisetzungen |
Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
Größe | Klein |
Saumtyp | Geschweißt und mit Klebeband versehen |
Modell | O50T186B |
Gewicht (metrisch) | 132 gsm |