Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 Überstiefel
1208.21 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Bauart: G40T424
Beschreibung
- Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Zum Schutz entwickelt
- Silikonfrei
Spezifikation
Größe | Einheitsgröße |
Material | Mehrschichtige Barriere aus nicht gewebten-Laminatstoff |
Farbe | Grün |
Saumtyp | Geschweißt und mit Klebeband versehen |
Modell | G40T424 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gefahrenabwehr, kontaminierte Umgebungen, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Mischen von Konzentraten und Palettieren, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Verfahrensgerätschaften, Rohmaterial-Probenentnahme, Montage und Demontage großer Rohre |
Produkttyp | Boot Covers |