Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 Jacket
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Beschreibung
- Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Zum Schutz entwickelt
- Silikonfrei
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Extragroß |
Material | Mehrschichtige Barriere aus nicht gewebten-Laminatstoff |
Farbe | Grün |
Saumtyp | Geschweißt und mit Klebeband versehen |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Nur Teilkörperschutz, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005, + A1:2009, EN 14126:2003 |
Modell | G40T230 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventile oder Leitungen, Be- und Entladen von Verfahrensgerätschaften, Rohmaterialprobenentnahme, Konzentrierung und Palletierung, Reaktion auf Gefahrstoffe, Montage und Demontage großer Rohre |
Gewicht (metrisch) | 103 gsm |