Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 Kapuzenumhang
Entwickelt, um eine außergewöhnliche Barriere gegen eine Vielzahl von organischen und anorganischen Chemikalien und biologischen Substanzen zu bieten.
Marke: Ansell GR40W-00507-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Zu den typischen innovativen Merkmalen, die zum Schutz entwickelt wurden, gehören duale Reißverschlusssysteme und doppelte Manschetten
- Erhöhter Tragekomfort, gestrickte Innenbündchen und textilartiges Innenmaterial verbessern die Akzeptanz beim Träger
- Antistatisch
Spezifikation
Einheitsgröße | |
Grün | |
Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventile oder Leitungen, Be- und Entladen von Verfahrensgerätschaften, Rohmaterialprobenentnahme, Konzentrierung und Palletierung, Reaktion auf Gefahrstoffe, Montage und Demontage großer Rohre |
Mehrschichtige Barriere aus nicht gewebten-Laminatstoff | |
Geschweißt | |
G40W507 |