Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultrasonically Welded and Taped G02
Artikelnummer. 17190795
Click to view available options
Größe:
2X-Large
3X-Large
Groß
Klein
L/XL
Mittel
AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultrasonically welded and taped G02 is affixed by the wearer and detachable for reuse when appropriate. The air flow is adjustable from 340 L/min to 590 L/min at a working pressure of 3.5 to 5 bar.
Affixed by the wearer and detachable for reuse.
  • The air flow is adjustable from 340 L/min to 590 L/min at a working pressure of 3.5 to 5 bar.
  • Exceptional protection, over 200 chemicals permeation tested, including chemical warfare agents
  • Panoramic visor design ensures a good field of vision for the wearer
  • A range of sleeve options available, including double cuffs and permanently attached chemical protective gloves.
  • HEPA filter provides secondary protection from airline contamination and a SMC silencer ensures the noise inside the suit is always below 70 dB (even at maximum airflow)
  • Exhalation valves fitted to the rear of the suit allows C0to escape and equalises pressure within the suit, allowing for a full range of movement without risk of excessive pressure causing harm to the suit or the wearer
  • Emergency rip cord permits rapid doffing of the suit in cases of emergency or undue distress to the wearer
  • Socks are designed to be worn inside chemical protective boots with the leg overflap worn outside to reduce the potential for chemical ingress
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 14605:2005 + A1:2009, CE Kategorie III, EN 1073-1:2016 + A1:2018, EN 1149-5:2018
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoff-Probenentnahme, Konzentrieren, Mischen und Palletieren, Gefahrstoff-Noteinsatz, Montage und Demontage großer Rohre
Hood Type Vollständig gekapselt
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe Mittel
Knöchelform Befestigte Socken mit elastischen Stiefelüberwürfen
Verschlusstyp Reißverschluss
Kragenform Gekapselte Haube
Stulpenform Elastische Doppelmanschetten mit Finger- und Daumenschlaufe und dauerhaft befestigte Chemikalienschutzhandschuhe
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Geräte) Luft-zugeführte/-versorgte Systeme
Geschlecht Unisex
Flaschenhalstyp Vollständig gekapselte Haube
Anzahl Taschen Keine
Produkttyp Gekapselte chemische Schutzanzüge zur Verwendung mit Luft-zugeführten/-versorgten Systemen
Schutzartklasse CE-KATEGORIE III
Widerstand Chemikalien I Partikel I antistatisch
Saumtyp Welded and Taped
Sterilität Unsteril
Taillenform Gurtband aus Polyester mit YKK Schnalle