Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline
Artikelnummer. 17170775
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
3XL
Encapsulated chemical protective suits for use with air-fed/supplied systems.
  • Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikeln.
  • Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger.
  • Eine Reihe von Ärmeloptionen ist erhältlich, darunter doppelte Bündchen und fest angebrachte chemikalienbeständige Handschuhe
  • Der HEPA-Filter bietet sekundären Schutz gegen Luftverunreinigungen und ein SMC-Schalldämpfer sorgt dafür, dass das Geräusch im Anzug immer unter 70 dB liegt (selbst bei maximalem Luftstrom).
  • Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers.
  • Angesetzte Socken mit elastischem Stiefelüberschlag - Die Socken sind so konzipiert, dass sie in den Chemikalienschutzstiefeln getragen werden, während der Beinüberschlag außen getragen wird, um die Gefahr des Eindringens von Chemikalien zu verringern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventile oder Leitungen, Be- und Entladen von Verfahrensgerätschaften, Rohmaterialprobenentnahme, Konzentrierung und Palletierung, Reaktion auf Gefahrstoffe, Montage und Demontage großer Rohre
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe Klein
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen
Modell G400756
Gewicht (metrisch) 103 gsm