Learn More
Ansell AlphaTec 4000 AVANT AIRline
Product Code. 17190755
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
Klein
M
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
3X-Large
3XL
Enthält:
Angesetzte Socken und Handschuhe
Socken und elastischer Überschlag
Socks and Neoprene Gloves
Modell:
G40T755
G40T755B
G40T755C
G40T755D
Encapsulated chemical protective suits for use with air-fed/supplied systems.
  • Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger
  • Eine Reihe von Ärmeloptionen ist erhältlich, darunter doppelte Bündchen und fest angebrachte chemikalienbeständige Handschuhe
  • Der HEPA-Filter bietet sekundären Schutz gegen Luftverunreinigungen und ein SMC-Schalldämpfer sorgt dafür, dass das Geräusch im Anzug immer unter 70 dB liegt (selbst bei maximalem Luftstrom).
  • Als am Anzug/Gürtel zu montierender Regler mit Alarmton für niedrigen Durchfluss kann der AVANT STS-Regler am Anzug montiert und zur Wiederverwendung entfernt werden, sofern Reinigung und Dekontamination zulässig sind
  • Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers
  • Angesetzte Socken mit elastischem Stiefelüberschlag - Die Socken sind so konzipiert, dass sie in den Chemikalienschutzstiefeln getragen werden, während der Beinüberschlag außen getragen wird, um die Gefahr des Eindringens von Chemikalien zu verringern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Grün
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe Groß
Enthält Socken und elastischer Überschlag
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen
Modell G40T755D
Gewicht (metrisch) 103 gsm