Learn More
Ansell AlphaTec 4000 AVANT AIRline
Click to view available options
Größe:
Klein
M
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
3X-Large
3XL
Enthält:
Angesetzte Socken und Handschuhe
Socken und elastischer Überschlag
Socks and Neoprene Gloves
Modell:
G40T755
G40T755B
G40T755C
G40T755D
Beschreibung
- Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger
- Eine Reihe von Ärmeloptionen ist erhältlich, darunter doppelte Bündchen und fest angebrachte chemikalienbeständige Handschuhe
- Der HEPA-Filter bietet sekundären Schutz gegen Luftverunreinigungen und ein SMC-Schalldämpfer sorgt dafür, dass das Geräusch im Anzug immer unter 70 dB liegt (selbst bei maximalem Luftstrom).
- Als am Anzug/Gürtel zu montierender Regler mit Alarmton für niedrigen Durchfluss kann der AVANT STS-Regler am Anzug montiert und zur Wiederverwendung entfernt werden, sofern Reinigung und Dekontamination zulässig sind
- Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers
- Angesetzte Socken mit elastischem Stiefelüberschlag - Die Socken sind so konzipiert, dass sie in den Chemikalienschutzstiefeln getragen werden, während der Beinüberschlag außen getragen wird, um die Gefahr des Eindringens von Chemikalien zu verringern.
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Grün |
Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
Größe | 3XL |
Enthält | Socken und elastischer Überschlag |
Anzahl Taschen | 3XL |
Saumtyp | Geschweißt und mit Klebeband versehen |
Modell | G40T755D |
Gewicht (metrisch) | 103 gsm |