Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Ultrasonically Welded Model 111
Artikelnummer. 17979150
Click to view available options
Größe: Größe 5X
AlphaTec™ 3000 Ultrasonically Welded Model 111 features multi-layer barrier fabric, which provides effective protection against numerous chemicals
  • Coverall with 2-piece hood, double zip closure, double cuffs, elasticated hood, waist, double cuffs and ankles.
  • Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment
  • Unexpected leakages spills or other releases
  • Opening and draining pumps valves or lines
  • Loading and unloading trucks and vehicles
  • Filling, blending and charging of raw materials
  • Product inspection
  • Mixing or loading chemicals
  • Cleaning of plant and machines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe 5X-Large
Geschlecht Unisex
Material Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Farbe Yellow
Einwegprodukt Reusable
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastic, Doppelt
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type 2-teilig, elastisch
Verschlusstyp Doppelzipper
Saumtyp Geschweißt
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse 3-B, 4-B, 5-B
Widerstand Flüssig, Chemikalien, Partikel, Antistatisch, Blutübertragbare Krankheitserreger
Bauweise Coverall with 2-piece Hood, Double Zip Closure, Double Cuffs, Elasticated Hood, Waist, Double Cuffs and Ankles
Kragenform Hooded
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 13034:2005 + A1:2009, CE Number, EN ISO 13688:2013, , EN 14126 Type 3-B, EN 14126 Type 4-B, EN 14126 Type 5-B, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN 14126:2003
Latexfrei No
Anzahl Taschen Keine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragen von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern und Tanks und Prozessanlagen, Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Lastkraftwagen und Fahrzeugen, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Produktinspektion, Mischen oder Verladen von Chemikalien, Reinigung von Anlagen und Maschinen
Modell 3000 111