Learn More
Ansell AlphaTec 3000 AVANT AIRline
650.56 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Modell:
Y30T755
Y30T755D
Beschreibung
- Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger
- Eine Reihe von Ärmeloptionen ist erhältlich, darunter doppelte Bündchen und fest angebrachte chemikalienbeständige Handschuhe
- Der HEPA-Filter bietet sekundären Schutz gegen Luftverunreinigungen und ein SMC-Schalldämpfer sorgt dafür, dass das Geräusch im Anzug immer unter 70 dB liegt (selbst bei maximalem Luftstrom).
- Als am Anzug/Gürtel zu montierender Regler mit Alarmton für niedrigen Durchfluss kann der AVANT STS-Regler am Anzug montiert und zur Wiederverwendung entfernt werden, sofern Reinigung und Dekontamination zulässig sind
- Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers
- Angesetzte Socken mit elastischem Stiefelüberschlag - Die Socken sind so konzipiert, dass sie in den Chemikalienschutzstiefeln getragen werden, während der Beinüberschlag außen getragen wird, um die Gefahr des Eindringens von Chemikalien zu verringern.
Spezifikation
Farbe | Gelb |
Material | Mehrschichtige Barriere aus nicht gewebten-Laminatstoff |
Größe | S |
Saumtyp | Geschweißt und mit Klebeband versehen |
Modell | Y30T755D |
Gewicht (metrisch) | 80 gsm |