Learn More
Ansell AlphaTec™ 2500 STANDARD
374.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Beschreibung
- Luft- und wasserdampfdurchlässig (atmungsaktiv), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Fusselarm zur Reduzierung vom Risikos einer Kontamination in gefährlichen Bereichen
- Erreicht die höchsten Klassifizierungen für den Schutz vor biologischen Stoffen gemäß EN 14126 und ASTM F 1671 für das Eindringen von Blut, Körperflüssigkeiten und durch Blut übertragbaren Krankheitserregern
- Antistatisch
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Übertragen von Flüssigkeiten und Feststoffen, unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen, Desinfektion und Reinigung von Anlagen, Tankreinigung, Notfallorganisation, Reinigung von Verschüttungen- oder Leckagen, Wartung, kontaminierte Umgebungen |
Material | Mikroporöses Polypropylen-Laminat Vliesstoff |
Größe | 3XL |
Saumtyp | Geschweißt |
Modell | W25W122 |
Gewicht (metrisch) | 65 gsm |