Learn More
Alpha-(p-Toluensulfonyl)-4-Fluorobenzynisril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | alpha-(p-Toluenesulfonyl)-4-fluorobenzylisonitrile |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 289.32 |
Reinheit (%) | 97% |