Learn More
α-Methylhydrozimtsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10684853
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1009-67-2
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
MDL-Nummer MFCD00192301
InChI-Schlüssel MCIIDRLDHRQKPH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-benzylpropionic acid, alpha-methylhydrocinnamic acid, 2-methyl-3-phenylpropionic acid, 2-benzylpropanoic acid, 2-methyl-3-phenyl-propionic acid, acmc-20ao3h, alpha-methylhydrocinnamicacid, alpha-methyl-hydrocinnamic acid, 2-methyl-3-phenyl-propanoic acid, #
PubChem CID 99862
IUPAC-Name 2-Methyl-3-Phenylpropansäure
SMILES CC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Methylhydrocinnamic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 37°C to 41°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 167°C to 168°C (23.0 mmHg)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH(CH3)CO2H
Menge 1 g
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle