Learn More
alpha-Methylzimtsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | alpha-Methylcinnamic acid |
Schmelzpunkt | 78°C to 82°C |
Siedepunkt | 288°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2042544 |
Formelmasse | 162.19 |
Reinheit (%) | 99% |