Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alpha-Mating-Faktor (1-6)
Artikelnummer. 15467859
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65418-88-4
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Format Fest
Summenformel C45H59N11O8
InChI-Schlüssel PBLMMVDDGREFKH-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)CC(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)C(CC1=CN=CN1)NC(=O)C(N)CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC-Name 2-{2-[2-(2-{2-[2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamido]-3-(1H-imidazol-5-yl)propanamido}-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-methylpentanamido]-4-carbamoylbutanamido}-4-methylpentanoic acid
Menge 25 mg
Molekulargewicht (g/mol) 882.04