Learn More
alpha-d-Glucosepentaacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439657
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Afficher la politique du retour.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 604-68-2
Summenformel C16H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 390.34
MDL-Nummer MFCD00064071,MFCD00064081
InChI-Schlüssel LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-d-glucose pentaacetate, a-d-glucopyranose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-glucose, penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, unii-1cs424ns93, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, alpha-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, glucopyranose, pentaacetate, .alpha.-d, a-d-glucose pentaacetate
PubChem CID 2723636
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5,6-Tetraacetyloxyoxan-2-yl]methyl-acetat
SMILES CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Spécification
Chemischer Name oder Material alpha-D-Glucose pentaacetate
Schmelzpunkt 109°C to 113°C
Menge 250 g
Beilstein 98852
Optische Drehung +102° (c=5 in Chloroform)
Formelmasse 390.34
Reinheit (%) 99%