Learn More
alpha-d-Glucosepentaacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429657
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 604-68-2
Summenformel C16H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 390.34
MDL-Nummer MFCD00064071,MFCD00064081
InChI-Schlüssel LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-d-glucose pentaacetate, a-d-glucopyranose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-glucose, penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, unii-1cs424ns93, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, alpha-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, glucopyranose, pentaacetate, .alpha.-d, a-d-glucose pentaacetate
PubChem CID 2723636
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5,6-Tetraacetyloxyoxan-2-yl]methyl-acetat
SMILES CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-D-Glucose pentaacetate
Schmelzpunkt 109°C to 113°C
Menge 50 g
Beilstein 98852
Optische Drehung +102° (c=5 in Chloroform)
Formelmasse 390.34
Reinheit (%) 99%