Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-D-Glucose-Pentaacetat 98 %
Artikelnummer. 10479410
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 604-68-2
Summenformel C16H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 390.34
MDL-Nummer MFCD00064071,MFCD00064081
InChI-Schlüssel LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-d-glucose pentaacetate, a-d-glucopyranose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-glucose, penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, unii-1cs424ns93, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, alpha-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, glucopyranose, pentaacetate, .alpha.-d, a-d-glucose pentaacetate
PubChem CID 2723636
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5,6-Tetraacetyloxyoxan-2-yl]methyl-acetat
SMILES CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-D-Glucose pentaacetate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 109.0°C to 113.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >150°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 31, 119
Spezifischer Drehzustand +97° (20°C c=1,CHC3)
Spezifische Drehung + 97.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: < 5g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol,, soluble in diethyl ether, chloroform, acetic acid
Formelmasse 390.33
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • a-D-Glucose pentaacetate