Learn More
Pentaacetyl-alpha-D-Galaktose, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | alpha-D-Galactose pentaacetate |
Schmelzpunkt | 143°C to 144°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol at approximately 50mg/ml |
Formelmasse | 390.34 |
Physikalische Form | Pulver |