Learn More
alpha-Bromocinnamaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472337
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5443-49-2
Summenformel C9H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 211.058
MDL-Nummer MFCD00006965
InChI-Schlüssel WQRWNOKNRHCLHV-TWGQIWQCSA-N
Synonym alpha-bromocinnamaldehyde, 2-bromo-3-phenylacrylaldehyde, alphabrocine, 2-bromo-3-phenyl-2-propenal, bromocinnamal, alpha-bromocinnamic aldehyde, ccris 3924, b 37 van, 2-propenal, 2-bromo-3-phenyl, cinnamaldehyde, alpha-bromo
PubChem CID 5369403
IUPAC-Name (Z)-2-Brom-3-phenylprop-2-enal
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=C(C=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Bromocinnamaldehyde
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 211.06
Reinheit (%) 98%