Learn More
Alpha-(4-tert.-Butylphenyl)di(2-Pyrrolyl)methan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487947
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 167482-98-6
Summenformel C19H22N2
Molekulargewicht (g/mol) 278.399
MDL-Nummer MFCD03454220
InChI-Schlüssel SLPZWMKFAWAFSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-tert-butylphenyl dipyrromethane, alpha-4-tert-butylphenyl di 2-pyrrolyl methane, e'-4-tert-butylphenyl di 2-pyrrolyl methane, 2-4-tert-butylphenyl 1h-pyrrol-2-yl methyl-1h-pyrrole, a-4-tert-butylphenyl di 2-pyrrolyl methane, 2,2'-4-tert-butylphenyl methylenebispyrrole, 2,2'-4-tert-butylbenzylidene bis 1h-pyrrole, 2,2'-4-tert-butylphenyl methylene di 1h-pyrrole, 2-4-tert-butylphenyl-1h-pyrrol-2-yl methyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole, 2,2'-4-1,1-dimethylethyl phenyl methylene bis
PubChem CID 4245355
IUPAC-Name 2-[(4-Tert-butylphenyl)-(1H-pyrrol-2-yl)methyl]-1H-pyrrol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CN2)C3=CC=CN3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-(4-tert-Butylphenyl)di(2-pyrrolyl)methane
Schmelzpunkt 158°C to 162°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 278.39
Reinheit (%) 99%