Learn More
Alpha,3-Dimethylstyrol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434710
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1124-20-5
Summenformel C10H12
Molekulargewicht (g/mol) 132.206
MDL-Nummer MFCD08060972
InChI-Schlüssel XXTQHVKTTBLFRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m,alpha-dimethylstyrene, alpha,3-dimethylstyrene, m-isopropenyltoluene, unii-3ey8gvm0dx, benzene, 1-methyl-3-1-methylethenyl, 3ey8gvm0dx, 1-methyl-3-prop-1-en-2-yl benzene, 1-isopropenyl-3-methyl-benzene, 1-methyl-3-1-methylethenyl benzene, 1-methyl-3-ethenyl benzene
PubChem CID 70759
IUPAC-Name 1-methyl-3-prop-1-en-2-ylbenzol
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha,3-Dimethylstyrene
Geruch Characteristic
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3295
Formelmasse 132.21