Learn More
Alpha,2-Dimethylstyrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | alpha,2-Dimethylstyrene |
Dichte | 0.894 |
Siedepunkt | 53°C to 55°C (11 mmHg) |
Flammpunkt | 43°C (110°F) |
Brechungsindex | 1.515 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Formelmasse | 132.21 |
Reinheit (%) | 99% |