Learn More
Allylphenylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322116
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Allyl phenyl ether is an pharmaceutical and OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allylphenylether ist ein Zwischenprodukt für die Pharmazeutik und OLED.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1746-13-0
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.178
MDL-Nummer MFCD00008644
InChI-Schlüssel POSICDHOUBKJKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl phenyl ether, allyloxy benzene, allyloxybenzene, benzene, 2-propenyloxy, allyl phenoxylate, phenyl allyl ether, ether, allyl phenyl, 3-phenoxypropene, phenylpropenyl ether, phenyl 2-propenyl ether
PubChem CID 74458
IUPAC-Name prop-2-enoxybenzol
SMILES C=CCOC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl phenyl ether
Dichte 0.979
Siedepunkt 191°C to 192°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.521
Menge 100 g
Beilstein 1905622
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 99%