Learn More
Allyl(Chlor)[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphin]Palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Allyl (chloro)[di-tert-butyl (4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium (II) |
CAS | 1235509-04-2 |
Farbe | Gelb |
Summenformel | C19H33ClNPPd |
MDL-Nummer | MFCD25372543 |
Menge | 1 g |
Synonym | pdclallyl amphos, allyl chloro di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
InChI-Schlüssel | OSTWSTKYPFRHAA-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)CNC)C(C)(C)C.[CH2-]C=C.Cl[Pd+] |