Learn More
Alloxan-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10723601
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3237-50-1, 50-71-5
Summenformel C4H4N2O5
MDL-Nummer MFCD00149399
InChI-Schlüssel ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alloxan monohydrate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Beige-gelb bis weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Beilstein 24, 500
Merck Index 10, 276
Synonym barbituric acid, 5,5-dihydroxy, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy, unii-o2aap9f8b6, 5,5-dihydroxybarbituric acid, ccris 5957, mesoxalylurea monohydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone hydrate, 5,5-dihydroxyperhydropyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, o2aap9f8b6
SMILES C1(=O)C(C(=O)NC(=O)N1)(O)O
IUPAC-Name 5,5-Dihydroxy-1,3-diazinan-2,4,6-trion
Molekulargewicht (g/mol) 160.085
PubChem CID 312231
Formelmasse 160.09
Reinheit (%) ≥97.5%
Menge 25 g
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alloxan monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,4,5,6(1H,3H)-Pyrimidinetetrone, monohydrate