Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Allihn Kondensatoren mit Glasoliven
Allihn Kondensatoren für kondensierende Dämpfe
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 05223201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Allihn Kondensatoren gem. DIN 12581 sowie DIN-Norm
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Wasseranschluss: Glasoliven
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Kühlfläche - 100 cm² | |
6 | |
NS 14/23 |
160 mm | |
1 | |
DURAN™ Schläuche |