Learn More
Brady™ Vinyletiketten für alle Witterungsbedingungen für M710 und BMP71
Vinyletiketten für alle Witterungsbedingungen für M710 und BMP71
Marke: Brady™ 173204
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dieses beständige, kaum schrumpfende Vinyl mit besonders starker Klebkraft eignet sich ideal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und praktisch jeder Oberfläche in der Industrie.
- Das äußerst biegsame Material verfügt über einen stark haftenden, dauerhaften Klebstoff und eignet sich für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich.
- Es haftet durch gute Biegsamkeit auch auf schwierigen Oberflächen, wie lackierte Betonwände, bemaltes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre und blasgeformte Gehäuse.
- Es ist beständig gegen Chemikalien, Öle und Fette, Salznebel, Reinigungsmittel und in Industrieumgebungen übliche Verschmutzungen.
- 8 bis 10 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich bei Temperaturen von -40°C bis 82°C (-40°F bis 180°F); kann bei niedrigen Temperaturen bis zu -18°C (0°F) angebracht werden.
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
- Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M7-R10000 oder M7-R6000.
Spezifikation
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Yellow | |
Label | |
Einseitig bedruckbar | |
Outdoor Labels | |
Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung elektrischer Geräte, Gebäudentifizierung, Bodenmarkierung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Rohr- und Ventilmarkierung, Lagerkennzeichnung | |
1 Etikett | |
1 Rolle | |
-40 bis +82 °C | |
0.102 mm | |
50 ft. | |
0,5 in. | |
12.7 mm |
M7C-500-595-YL | |
Ohne | |
Glanz | |
Vinyl | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
Brady™ Printers M710, BMP71 | |
-40 °C | |
-40 bis +180 °F | |
0,004 in. | |
15.24 m x 12.7 mm | |
15.24 m | |
12.7 mm |