Learn More
Thermo Scientific Chemicals all-trans-Retinylacetat
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Chemischer Name oder Material | all-trans-Retinyl acetate |
CAS | 127-47-9 |
Flammpunkt | >100°C |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C22H32O2 |
Brechungsindex | 1.5470 to 1.5550 |
Menge | 100 g |
Merck Index | 15,10211 |
Synonym | retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: difficult soluble |
Show More |
Safety and Handling
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Product Identifier
- all-trans-Retinyl acetate, 1.5 million IU/g, in sunflower oil, stabilized
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.