Learn More
Cole-Parmer™ Essentials UNIVERSALDOPPELMUFFE
Connect rods and/or clamps to your frame or build a custom lab frame with this All Position Connector with Adjustable Angle and Plane.
Marke:  Cole-Parmer™ Essentials 08041-16
Artikelnummer. 11707118
  • 78.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Use with 1/2 in. (12.7 mm) diameter frame rods.
  • Connectors and holders do not include rods; order separately.
  • Versatile enough for changing applications allows for rods to be connected at any angle in any plane.
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Vernickelter Zink
Anwendungen ermöglichen den Anschluss von Stäben in jedem Winkel in jeder Ebene
19 mm
177,8 mm
0,75 Zoll
Stangenhalter
Stange
0.7 in.
7 in.
19,05 mm