Learn More
Merck All-Glass Filter Holder Kit, 47 mm
47 mm, Glass frit membrane support
Marke: Merck XX1514700
840.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
47 mm, Halterung für Glasfrittenmembran
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Befestigung für geschliffenen Glaskolben | |
Borosilikatglas | |
Unsteril | |
1 l Kolben | |
6 mm (1/4 Zoll) AD, mit Tubulatverschluss mit Seitenhals zum Absaugen | |
Halterung für Glasfrittenmembran | |
43 cm |
Transparent/durchsichtig | |
Trichter aus Borosilikatglas, Sockel und tubulare Kappe; Federklemme aus eloxiertem Aluminium; Filterhalter aus gefrittetem Glas, Silikon-Ausrichtungshülse | |
Halterung für Glasfrittenmembran | |
9,6 cm2 | |
Grobfritten-Glasfilterhalterung | |
Je 1 | |
300 ml Trichter, 1 l Kolben | |
Kolben: 13,7 cm; Trichter: 7,6 cm |