Learn More
Cytiva AlkPhos Direct™ Hybridisierungspuffer für direktes Markierungssystem
Schnelles und praktisches System für alle hochempfindlichen Anwendungen, die DNA-, RNA- oder Oligonukleotid-Proben verwenden
Marke:  Cytiva RPN3688
885.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24344" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10566875
  • 955.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Jedes System enthält die folgenden Reagenzien, die für 25 oder 50 Markierungsreaktionen und den Nachweis von 5000 cm ausreichen2 Membran: Markierungsreagenz, Cross-Linker, Kontroll-DNA, Reaktionspuffer, Hybridisierungspuffer, Blockierungsmittel, CDP-Star™- oder ECF-Nachweisreagenzien.
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Hybridisierungstringenz kann durch eine Erhöhung der Temperaturen auf bis zu 75 °C (167 °F) oder durch eine unterschiedliche Salzkonzentration kontrolliert werden
  • Nachweis von 60 fg-Ziel-DNA (Single-Copy-Gen) in einem genomischen Southern Blot
  • ECF™-Detektion für Quantifizierungsexperimente
  • 30 Minuten nach Abschluss der Hybridisierung bis zur Anwendung des Detektionsreagens: spart zwei bis drei Stunden gegenüber herkömmlichen indirekten Methoden
  • Resultierende Sonden können ohne Reinigung verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnell und praktisch für hochempfindliche Anwendungen mit DNA-, RNA- und Oligo-Sonden
Markierungsreagenz, Crosslinker, Kontroll-DNA, Reaktionspuffer, Hybridisierungspuffer, Blockiermittel, CDP-Star™ oder ECF-Nachweisreagenzien
Amersham AlkPhos Direct Hybridisierungspuffer ausreichend für 5000 cm2
Für 5000 cm2-Membran
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1