Learn More
Alkali-Laufpufferlösung, Thermo Scientific™
27.05 CHF - 55.30 CHF
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15435439
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63170.AK
250 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15445439
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63170.AP
500 mL
55.30 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen