Learn More
Alizarin-3-Methyliminodiessigsäure, 85 %, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Alizarin-3-Methyliminodiessigsäure |
Schmelzpunkt | 185 °C |
Farbe | Gelb |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 2190028 |
Formelmasse | 385.32 mol |
Reinheit (%) | 85 % |