Learn More
Molecular Probes™ Alignflow™ Flow Cytometry Alignment Beads for UV Lasers, 2.5 μm
AlignFlow™ Ausrichtungs-Beads für die Durchflusszytometrie für UV-Laser, 2,5 μm
Marke:  Molecular Probes™ A16502
Artikelnummer. 15247873
  • 620.00 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Molecular Probes™ AlignFlow™ Ausrichtungs-Beads für die Durchflusszytometrie sind zuverlässige Referenzen für das Ausrichten, Fokussieren und Kalibrieren von Durchflusszytometern.Die 2,5 μm großen AlignFlow™ Ausrichtungs-Beads für die Durchflusszytometrie für UV-Laser sind fluoreszierende, mit Farbstoff infundierte Mikrokugeln mit Emissionen im Bereich von 400 bis 470 nm, die zwischen 350 und 370 nm optimal, aber auch mit einem violetten Laser angeregt werden können.
Hier finden Sie Informationen zu allen Durchflusszytometrie-Kalibrierungen und Größenreferenz-Beads.
AlignFlow™ Beads bieten:
  • Einheitlichkeit – sehr niedrige FSC- und Intensitäts-VK
  • Konsistenz bei der Produktion, wodurch ideale Referenzstandards geschaffen werden
  • Sicherheit durch zuverlässige und optimale Geräteleistung
  • Kompatibilität – mit jedem Gerät verwendbar
    Die AlignFlow™ Beads sind in Bezug auf Größe und Fluoreszenzintensität sehr einheitlich, was zu niedrigen FSC-VK und Intensitäts-VK führt. Die Beads haben eine ähnlich Größe, Emissionswellenlänge und Intensität wie viele biologischer Proben und ermöglichen die Kalibrierung der Laserquelle, der Optik und des Stromflusses des Durchflusszytometers, ohne wertvolles und empfindliches Probenmaterial zu verschwenden.
    Bead-Markierung
    Wie alle unsere Standard-Mikrokugeln für die Durchflusszytometrie sind die AlignFlow™ Beads innen und nicht auf der Oberfläche gefärbt. Die Farbstoffe sind daher gegen Wechselwirkungen mit der Umwelt geschützt, die die Fluoreszenzabgabe beeinflussen könnten. Das führt zu einer ausgezeichneten Signalstabilität. Diese fluoreszierenden Mikrokugeln aus Polystyrol werden als Suspensionen geliefert, die zur praktischen Dosierung in Tropffläschchen verpackt sind. Sie sind in drei Farben (UV, Blau, Rot) und in zwei Größen (2,5 μm, 6,0 μm) erhältlich, damit sie zu Ihrem Laser passen.
    Hinweise:
    Die AlignFlow™ Referenzbeads für die Durchflusszytometrie werden in einer neuen Verpackung geliefert, die ein Kurzreferenzetikett enthält, das in Kurzform wichtige Informationen für die Verwendung des Produkts liefert.
    Diese Beads ersetzen frühere AlignFlow™ Referenz-Beads für die Durchflusszytometrie. Dieses Produkt ersetzt AlignFlow™ Ausrichtungs-Beads für Durchflusszytometrie, 2,5 μm, für UV-Anregung (A7304).
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Enthält 2 Fläschchen mit Alignflow™ Beads (1,5 ml pro Fläschchen).Bei 2 bis 8 °C lagern.
    2,5 μm
    Durchflusszytometer
    3 mL
    Kernspezifikationen
    Färbemittel
    Fluoreszent
    UV
    Suspension
    Raumtemperatur
    AlignFlow™