Learn More
Molecular Probes™ Alignflow™ Flow Cytometry Alignment Beads for Blue Lasers, 6.0 μm
AlignFlow™ Ausrichtungs-Beads der Durchflusszytometrie für blaue Laser, 6,0 μm
Marke:  Molecular Probes™ A16503
659.30 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15373966
  • 716.00 CHF / 3 Milliliter
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Molecular Probes™ AlignFlow™ Ausrichtungs-Beads für die Durchflusszytometrie sind zuverlässige Referenzen für das Ausrichten, Fokussieren und Kalibrieren von Durchflusszytometern. Die Alignflow™ 6 μm großen Ausrichtungs-Beads für blaue Laser sind fluoreszierende, mit Farbstoff infundierte Mikrokugeln mit Emissionen im Bereich von 515 bis 660 nm, die bei 488 nm angeregt werden können.
Hier finden Sie Informationen zu allen Durchflusszytometrie-Kalibrierungen und Größenreferenz-Beads.
AlignFlow™ Beads bieten:
  • Einheitlichkeit – sehr niedrige FSC- und Intensitäts-CV
  • Konsistenz bei der Produktion, wodurch ideale Referenzstandards geschaffen werden
  • Sicherheit durch zuverlässige und optimale Geräteleistung
  • Kompatibel – Verwendung mit jedem Instrument möglich
    Die AlignFlow™ Beads sind in Bezug auf Größe und Fluoreszenzintensität sehr einheitlich, was zu einem niedrigen FSC-CV und einer niedrigen Intensitäts-CV führt. Die Beads haben eine ähnlich Größe, Emissionswellenlänge und Intensität wie viele biologischer Proben und ermöglichen die Kalibrierung der Laserquelle, der Optik und des Stromflusses des Durchflusszytometers, ohne wertvolles und empfindliches Probenmaterial zu verschwenden.
    Bead-Markierung
    Wie bei allen unseren Standard-Mikrokugeln für die Durchflusszytometrie sind die AlignFlow™ Beads im Innern und nicht auf der Oberfläche gefärbt. Die Farbstoffe sind daher gegen Wechselwirkungen mit der Umwelt geschützt, die die Fluoreszenzabgabe beeinflussen könnten. Das führt zu einer ausgezeichneten Signalstabilität. Diese fluoreszierenden Mikrokugeln aus Polystyrol werden als Suspensionen geliefert, die zur praktischen Dosierung in Tropffläschchen verpackt sind. Sie sind in drei Farben (UV, Blau, Rot) und in zwei Größen (2,5 μm, 6,0 μm) erhältlich, damit sie zu Ihrem Laser passen.
    Hinweise:
    Die AlignFlow™ Referenzbeads für die Durchflusszytometrie werden in einer neuen Verpackung geliefert, die ein Kurzreferenzetikett enthält, das in Kurzform wichtige Informationen für die Verwendung des Produkts liefert.
    Diese Beads ersetzen frühere AlignFlow™ Referenz-Beads für die Durchflusszytometrie. Dieses Produkt ersetzt AlignFlow™ Plus Ausrichtungs-Beads für Durchflusszytometrie, 6,0 μm, für die Anregung bei 488 nm (A7303).
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Enthält 2 Fläschchen mit Alignflow™ Beads (1,5 ml pro Fläschchen).Bei 2 bis 8 °C lagern.
    6 μm
    Suspension
    Raumtemperatur
    AlignFlow™
    Fluoreszent
    Durchflusszytometer
    3 mL
    Kernspezifikationen
    Färbemittel