Learn More
Thermo Scientific™ aLICator LIC Cloning and Expression Set 1 (All-in-One/EK)
Dieses Klonierungs- und Expressionssystem ermöglicht Ihnen eine schnelle und effiziente ligationsunabhängige Klonierung und eine streng regulierte Genexpression in E. coli.
Marke:  Thermo Scientific™ K1271
367.92 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11911421
  • 504.00 CHF / 30 Reaktionen
Verfügbar ab: 28-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das aLICator LIC Klonierungs- und Expressionssystem ist für schnelles und effizientes, unabhängiges Klonen und eine strenge Regulierung der Genexpression in E. coli konzipiert. pLATE Expressionsvektoren für Bakterien sind für eine hochkonzentrierte Expression der Zielproteine in Kombination mit einer minimalen Hintergrundexpression (nicht induziert) ausgelegt, was die Expression von Proteinen ermöglicht, die für E. coli-Zellen toxisch sind. Um den Prozess der Insert-Klonierung in den Expressionsvektor zu optimieren und zu erleichtern, nutzt das aLICator-System eine direktionale LIC-Klonierungstechnologie, ein Schnellverfahren mit hoher Klonierungseffizienz.
Die streng regulierte Expression und die schnelle, effiziente direktionale Klonierung machen das aLICator LIC Klonierungs- und Expressionssystem zur besten Option für die routinemäßige und toxische Genklonierung und -expression in E. coli.
Besondere Eigenschaften
  • Hocheffiziente LIC-Klonierung
  • Strenge Kontrolle der Genexpression
  • Expression mit hoher Ausbeute
  • Vielseitig – Expression von markierten oder nicht markierten Proteinen mit optionaler Entfernung von Tags
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ampicillin (AMPR)
PCR-Produkt
aLICator
T7
30 Reaktionen
LIC Klonierung
PCR Cloning
LIC Klonierungs- und Expressionskit
His-Tag (6x)
pLATE