Learn More
Thermo Scientific™ aLICator LIC Cloning and Expression Kit 1 (untagged)
Dieses Klonierungs- und Expressionssystem ermöglicht Ihnen eine schnelle und effiziente ligationsunabhängige Klonierung und eine streng regulierte Genexpression in E. coli.
Marke: Thermo Scientific™ K1241
251.85 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das aLICator LIC Klonierungs- und Expressionssystem ist für schnelles und effizientes, unabhängiges Klonen und eine strenge Regulierung der Genexpression in E. coli konzipiert. pLATE Expressionsvektoren für Bakterien sind für eine hochkonzentrierte Expression der Zielproteine in Kombination mit einer minimalen Hintergrundexpression (nicht induziert) ausgelegt, was die Expression von Proteinen ermöglicht, die für E. coli-Zellen toxisch sind. Um den Prozess der Insert-Klonierung in den Expressionsvektor zu optimieren und zu erleichtern, nutzt das aLICator-System eine direktionale LIC-Klonierungstechnologie, ein Schnellverfahren mit hoher Klonierungseffizienz.
Die streng regulierte Expression und die schnelle, effiziente direktionale Klonierung machen das aLICator LIC Klonierungs- und Expressionssystem zur besten Option für die routinemäßige und toxische Genklonierung und -expression in E. coli.
Besondere Eigenschaften
- Hocheffiziente LIC-Klonierung
- Strenge Kontrolle der Genexpression
- Expression mit hoher Ausbeute
- Vielseitig – Expression von markierten oder nicht markierten Proteinen mit optionaler Entfernung von Tags
Spezifikation
Ampicillin (AMPR) | |
Kit | |
PCR Cloning | |
Klonierungs- und Expressionskit | |
Nicht markiert | |
pLATE |
LIC Klonierung | |
PCR-Produkt | |
aLICator | |
T7 | |
20 Reaktionen |