Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-DYKDDDDK Peptide
Alexa Fluor™ 647-DYKDDDDK-Peptid
Marke:  Invitrogen™ PV6036
Artikelnummer. 10121908
  • 223.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ein Kontrollreagenz zur Verwendung mit dem Eu-Anti-DYKDDDDK-Antikörper (PV6026 und PV6027).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alexa Fluor™
400 nM Alexa Fluor 647-DYKDDDDK-Peptid in 10 mM HEPES, 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, pH 7,5 (HEPES-gepufferte Kochsalzlösung). Bei -20 ° C lagern und vor Licht schützen.
Alexa Fluor™ 647
0,4 ml
Trockeneis
Fernrot
Gefroren
Alexa Fluor Farbstoffe
Arzneimittelforschung, Immunologie