Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-rabbit IgG
Enthält polyklonale HRP-konjugierte Ziege-Anti- Kaninchen-IgG-Sekundärantikörper. Das Alexa Fluor™ 488 Tyramid SuperBoost™ Kit kombiniert die Helligkeit der Alexa Fluor Farbstoffe mit hoher Signalverstärkung einer poly-HRP-vermittelten Tyramid-Markierungsreaktion und produziert damit s
358.00 CHF - 702.00 CHF
Spezifikation
Konjugat | Alexa Fluor 594 |
---|---|
Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
Produktlinie | SuperBoost™ |
Produktcode | Marke | Menge | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15681892
|
Invitrogen™
B40925 |
Ausreichend für 150 Objektträger | Tyramid-Kit |
702.00 CHF
150 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15641902
|
Invitrogen™
B40944 |
Ausreichend für 50 Objektträger | Tyramid SuperBoost-Kit |
358.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Die SuperBoost™ Tyramid-Signalamplifikation ist die empfindlichste Methode zum Nachweis von schwach konzentrierten Targets in der Multiplex-fähigen Fluoreszenz-Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC) und In-situ-Hybridisierung (ISH).- Hohe Empfindlichkeit für den Nachweis von niedrig konzentrierten oder schwer nachweisbaren Targets durch Fluoreszenz-Bildgebung
- Einfaches Protokoll und Nachweis mit Standardfiltern
- Geeignet für hochauflösende Multiplex-Bilder, Co-Markierung mit DAPI, Sekundärantikörpern und anderen SuperBoost Kits
- Erfordert 10 bis 100 Mal weniger Primärantikörper als Standard-ICC/IHC/ISH-Experimente
- Verbessertes Signal mit Alexa Fluor Tyramiden: Verwenden Sie Alexa Fluor Tyramide, die mit HRP reagieren und hellen und lichtstabilen Alexa Fluor Farbstoff auf umgebenden Proteinen und anderen ähnlichen Molekülen ablagern
- Poly-HRP-Verstärkung: Mehrere HRP-Enzyme werden mit kurzen Polymeren konjugiert, wodurch das Signal mehrfach höher als bei regulären HRP-Systemen verstärkt wird
- Reaktions-Stopplösung: Geben Sie eine HRP-Stopplösung hinzu, um die HRP-Reaktion anzuhalten
- Reduktion von Hintergrund: Beziehen Sie zur Eliminierung oder Reduktion von endogener Peroxidase und fluoreszierenden Hintergrundsignalen Blocker ein
- Nach Erhalt noch 6 Monate stabil
Spezifikation
Alexa Fluor 594 | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis | |
SuperBoost™ |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 6 Monate