Learn More
Invitrogen™ Albumin Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Brand: Invitrogen™ EHALBX5
Description
The Human Albumin (Hu ALB) ELISA quantitates Hu ALB in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ALB. Principle of the method The Human ALB solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Albumin ist ein lösliches, monomerisches Protein mit einem Molekulargewicht von etwa 65 bis 67 kDa und macht etwa die Hälfte der Blutserumproteine aus. Humanserumalbumin (HAS) ist das am häufigsten vorkommende Protein im Blutplasma des Menschen und hat eine Serumhalbwertszeit von ca. 20 Tagen. Albumin fungiert hauptsächlich als Trägerprotein für Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone und spielt eine Rolle bei der Stabilisierung des extrazellulären Flüssigkeitsvolumens. Albumin ist ein globuläres, nicht glykosyliertes Serumprotein, das in der Leber als Preproalbumin synthetisiert wird und dessen N-terminales Peptid im rauen ER entfernt wird, bevor es als Proalbumin sekretiert wird. Serumalbumin hat eine gute Bindungskapazität für Wasser, Ca(2+), Na(+), K(+), Fettsäuren, Hormone, Bilirubin und Medikamente. Die Hauptfunktion von Albumin ist die Regulation des kolloidalen osmotischen Blutdrucks.Specifications
P02768 | |
6 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
5 x 96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
213 | |
<12% | |
Stopplösung, Waschpuffer, Standard, Chromogen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, SAV-HRP, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Biotinylierter Nachweisantikörper | |
5 x 96 Tests | |
Weitere Untersuchungen | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 h 45 min |
4,915 ng/mL bis 1200 ng/mL | |
60 pg/mL bis 12000 pg/mL | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes Albumin. Andere Arten wurden nicht bestimmt. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
HSA, PRO0883, PRO0903, PRO1341 | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl | |
GIG20, ANALBA, FDAH, PRO0883, PRO0903, PRO1341 | |
1 h 20 min |