Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-Alanin, 98 %
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
Effective catalyst for the Knoevenagel condensation. Beta Alanine is used as nutrition supplements in food production. Increase muscular strength & power output, Increases Muscle Mass, increase Anaerobic Endurance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Effektiver Katalysator für die Knoevenagel-Kondensation. Beta-Alanin wird als Nahrungsergänzungsmittel in der Nahrungsmittelproduktion verwendet. Erhöht die Leistung der Muskelkraft & erhöht die Muskelmasse, erhöht die Ausdauer bei anaeroben Muskeln.
Löslichkeit
In Wasser löslich (550 g/l). Schwer löslich in Alkohol. Unlöslich in Äther und Aceton.
Hinweise
Leicht hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Effektiver Katalysator für die Knoevenagel-Kondensation. Beta-Alanin wird als Nahrungsergänzungsmittel in der Nahrungsmittelproduktion verwendet. Erhöht die Leistung der Muskelkraft & erhöht die Muskelmasse, erhöht die Ausdauer bei anaeroben Muskeln.
Löslichkeit
In Wasser löslich (550 g/l). Schwer löslich in Alkohol. Unlöslich in Äther und Aceton.
Hinweise
Leicht hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | β-Alanine |
Schmelzpunkt | ∽205°C (decomposition) |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Strukturformel | H2NCH2CH2CO2H |
Beilstein | 906793 |
Merck Index | 14,205 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water(550g/L). Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether and acetone. |
Dichte | 1.437 g/mL |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 89.09 |