Learn More
Al-23 Runder Schlauch mit mehreren Bohrungen, Außendurchmesser: 8 mm, Sechs 0.8 mm-Bohrungen, Alfa Aesar™
28.60 CHF - 194.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Al-23 Multibore Round Tube |
---|---|
Namenshinweis | Six bores |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11322968
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032714.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11352968
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032714.DR |
200 mm | N/A | ||||||
11362968
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032714.DT |
250 mm | N/A | ||||||
11392958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032714.DW |
300 mm | N/A | ||||||
11332968
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032714.EH |
600 mm | N/A | ||||||
11302968
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032714.EM |
800 mm | N/A | ||||||
11312968
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032714.EO |
1000 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Al-23 Multibore Round Tube | |
Six bores |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen