missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Al-23 Runder Schlauch mit mehreren Bohrungen, Außendurchmesser: 4 mm, Zwei 1.2 mm-Bohrungen, Thermo Scientific™

21.15 CHF - 143.12 CHF

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Al-23 Multibore Round Tube
Namenshinweis Two bores
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 7
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11372908
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032652.DM
100 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11352908
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032652.DR
200 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11302918
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032652.DT
250 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11342908
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032652.DW
300 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11392908
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032652.EH
600 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11362908
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032652.EM
800 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11332908
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032652.EO
1000 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Spezifikation

Spezifikation

Al-23 Multibore Round Tube
Two bores
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

missing translation for 'tsca' : U

Recommended Storage : Umgebungstemperaturen

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt