Learn More
Al-23 Runder Schlauch mit mehreren Bohrungen, Außendurchmesser: 4 mm, Zwei 0.8 mm-Bohrungen, Thermo Scientific™
20.28 CHF - 134.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Al-23 Multibore Round Tube |
---|---|
Namenshinweis | Two bores |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11352898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032650.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11312908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032650.DR |
200 mm | N/A | ||||||
11322908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032650.DT |
250 mm | N/A | ||||||
11372898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032650.DW |
300 mm | N/A | ||||||
11302908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032650.EH |
600 mm | N/A | ||||||
11392898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032650.EM |
800 mm | N/A | ||||||
11382898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032650.EO |
1000 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Al-23 Multibore Round Tube | |
Two bores |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen