Learn More
Al-23 Runder Schlauch mit mehreren Bohrungen, Außendurchmesser: 2.5 mm, Zwei 0.7 mm-Bohrungen, Thermo Scientific™
28.19 CHF - 45.75 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Al-23 Multibore Round Tube
Namenshinweis Two bores
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11368487
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032568.DM
100 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11338487
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032568.DR
200 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11358487
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032568.DT
250 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11348487
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032568.DW
300 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Al-23 Multibore Round Tube
Two bores
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen