Learn More
Al-23 Runder Schlauch mit mehreren Bohrungen, Außendurchmesser: 1.2 mm, Zwei 0.3 mm-Bohrungen, Thermo Scientific Chemicals
16.84 CHF - 90.10 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Al-23 Multibore Round Tube
Namenshinweis Two bores
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11378467
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032565.DM
100 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11308477
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032565.DR
200 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11388467
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032565.DT
250 mm
45.25 CHF
250 Millimeter
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11398467
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032565.DW
300 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15411267
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032565.Q@
400 mm
90.10 CHF
400 Millimeter
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Al-23 Multibore Round Tube
Two bores
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen