Learn More
Notrax Airug™ Construction of Microcellular Vinyl with Ribbed Pattern, Gray
Notrax Airug™ Basic worker comfort derived from 9.4 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles.
Marke: Notrax 410C0324GY
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geripptes Muster verbessert die Traktion
- Der grundlegende Arbeitskomfort ergibt sich aus einer 94 mm dicken Arbeitsplattform sowie der Konstruktion mit mikrozellullärem Vinyl, das aus Millionen von Luftblasen besteht und grundlegende ergonomische Eigenschaften bietet
- Alle vier Seiten sind abgeschrägt und versiegelt, um Stolpergefahren zu minimieren
Spezifikation
Grau | |
1830 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
60 ft. | |
Mikrozelluläres Vinyl | |
60 cm |