Learn More
Notrax Airug™ Construction of Microcellular Vinyl with Ribbed Pattern, Black
Notrax Airug™ Basic worker comfort derived from 9.4 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles.
Marke:  Notrax 410C0348BL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17792058
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Geripptes Muster verbessert die Traktion
  • Der grundlegende Arbeitskomfort ergibt sich aus einer 94 mm dicken Arbeitsplattform sowie der Konstruktion mit mikrozellullärem Vinyl, das aus Millionen von Luftblasen besteht und grundlegende ergonomische Eigenschaften bietet
  • Alle vier Seiten sind abgeschrägt und versiegelt, um Stolpergefahren zu minimieren
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
1830 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
60 ft.
Mikrozelluläres Vinyl
122 cm